アッセイ
≥92.5% (GC)
形状
liquid
bp
29-31 °C/3 hPa
密度
0.96 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4,7H2,1-3H3
InChI Key
SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 92.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.959 - 0.962
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.959 - 0.962
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3