Merck
791946
Sigma-Aldrich
Urea-13C,18O
99 atom % 13C, 95 atom % 18O, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CH4N218O
分子量:
63.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
95 atom % 18O
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
SMILES記法
[18O]=[13C](N)N
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,4+2
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-URHJBJCFSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)