Merck
792578
Sigma-Aldrich
Methyl 1-Boc-azetidine-3-carboxylate
95%
別名:
1-tert-Butyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate, 1-Boc-azetidine-3-carboxylic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO4
CAS番号:
分子量:
215.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.452
密度
1.072 g/mL at 25 °C
官能基
ester
SMILES記法
CC(C)(C)OC(N(C1)CC1C(OC)=O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(13)11-5-7(6-11)8(12)14-4/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
SECFRXGVLMVUPD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Building block used as a precursor to the synthesis of azaspiro[3.4]octanes developed in the Carreira group. This substrate can be readily functionalized via enolization at the 3-position in the presence of LDA.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
792578-VAR:
792578-BULK:
792578-5G:
792578-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.