Merck
797359
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,2-ジフェニルエテン-1,2-ジイル)二安息香酸
別名:
TPE-CA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H20O4
CAS番号:
分子量:
420.46
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥98%
品質水準
形状
solid
SMILES記法
O=C(O)C(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C4=CC=C(C(O)=O)C=C4
InChI
1S/C28H20O4/c29-27(30)23-15-11-21(12-16-23)25(19-7-3-1-4-8-19)26(20-9-5-2-6-10-20)22-13-17-24(18-14-22)28(31)32/h1-18H,(H,29,30)(H,31,32)/b26-25+
InChI Key
MTTUYJXPONEHGK-OCEACIFDSA-N
アプリケーション
TPE-CAは、ヒドロキシル基およびアミノ基によるエステル化のための凝集誘発放出(AIE)色素です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
安定かつ高効率の非ドープ型有機ELを作製するために、多数の凝集誘起発光性(AIE)材料が開発されています。これら素子の発光色は可視光の全領域にわたっており、高性能白色有機ELの作製にも成功しています。