製品名
単層グラフェン膜, 1 in x 1 in on copper foil, avg. no. of layers, 1
品質水準
詳細
Coverage: >95%
FET Electron Mobility on Al2O3: 2;000 cm2/V·s
FET Electron Mobility on SiO2/Si (expected): 4; 000 cm2/V·s
Grain size: Up to 10 μm
Number of graphene layers: 1
Transparency: >97%
フォーム
film
特徴
avg. no. of layers 1
抵抗
350 Ω/sq
L × W ×厚み
1 in. × 1 in. × (theoretical) 0.245 nm, monolayer graphene film
1 in. × 1 in. × 18 μm, copper foil substrate
色
transparent
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Transfer Method: Clean transfer method
Quality Control: Optical Microscopy & Raman checked
WGK
WGK 3
Jan Code
799009-1EA:
799009-VAR:
799009-BULK:
資料
グラフェン電界効果トランジスタをご紹介します。グラフェンの電気伝導率、安定性、均一性、組成、2次元的性質は、センサ用の材料として非常に優れたものであり、GFETは、生体センサおよび化学センサとして期待されています。
グラフェン電界効果トランジスタチップをご紹介します。研究初期での高品質GFETを製造するという負担をかけずに、アプリケーション主導の研究を可能にします。
新世代電池の開発で使用されているグラフェンおよびその他2D結晶に関する最先端技術をレビューしていただきました。