Merck
80723
Sigma-Aldrich
(ピペリジノメチル)ポリスチレン
extent of labeling: ~3.5 mmol/g base loading
別名:
1-ベンジルピペリジン, ポリマー担持, スチレン/ジビニルベンゼン共重合体, ピペリジノメチル化, ピペリジン, ポリマー担持, ポリスチレン-ジビニルベンゼン架橋, ピペリジノメチル化
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
標識化の程度
~3.5 mmol/g base loading
不純物
≤0.2 mmol/g Cl (resin)
Matrix
crosslinked with 2% DVB
粒径
200-400 mesh
アプリケーション
(Piperidinomethyl)polystyrene is a solid supported reagent (SSR) that can be used as an acid-scavenger in solid phase organic synthesis (SPOS).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
80723-VAR:
80723-25G:
80723-5G:
80723-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polymeric scavenger reagents in organic synthesis.
Eames J & Watkinson M.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(7), 1213-1224 (2001)