Merck
807885
Sigma-Aldrich
Ac-Tle-OH
別名:
(2S)-2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid, N-α-Acetyl-L-tert-leucine, N-Acyl-tert-Leucine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO3
CAS番号:
分子量:
173.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
品質水準
フォーム
powder
mp
230 °C
SMILES記法
O=C(O)[C@H](C(C)(C)C)NC(C)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(10)9-6(7(11)12)8(2,3)4/h6H,1-4H3,(H,9,10)(H,11,12)/t6-/m1/s1
InChI Key
WPPXAQGLXQAVTE-ZCFIWIBFSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
807885-BULK:
807885-250MG:
807885-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.