安全性情報
82938
Sigma-Aldrich
H-Leu-2-ClTrt resin
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
別名:
L-Leucine 2-chlorotrityl ester polymer-bound
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
形状
crystals
品質水準
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
~1.1 mmol/g loading
粒径
75-150 μm
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
82938-5G-F:
82938-1G-F:
82938-BULK-F:
82938-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)