product name
2-(2-Aminoethyl)-1,3-di-Boc-guanidine, technical, ≥90% (HPLC)
グレード
technical
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
lumps
mp
95-98 °C
アプリケーション
peptide synthesis
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N\CCN
InChI
1S/C13H26N4O4/c1-12(2,3)20-10(18)16-9(15-8-7-14)17-11(19)21-13(4,5)6/h7-8,14H2,1-6H3,(H2,15,16,17,18,19)
InChI Key
GKQKBELHRNEGCI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
グアニジニル化試薬
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
84190-BULK-F:
84190-5G-F:
84190-1G-F:
84190-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Bioorganic & medicinal chemistry, 6(8), 1185-1208 (1998-10-24)
Recent studies demonstrated that peptide and antibody antagonists of integrin alpha v beta 3 block angiogenesis and tumor growth. In this article, the design, synthesis and biological evaluation of a series of nitroaryl ether-based, nonpeptide mimetics are described. The design