496871
1,3-ビス(tert-ブトキシカルボニル)グアニジン
98%
別名:
C,C′-Bis(1,1-dimethylethyl) N,N′-(carbonimidoyl)bis[carbamate], Di-Boc-guanidine, N,N′-Bis(Boc)guanidine, N,N′-Di-Boc-guanidine, N1,N2-Bis(tert-butoxycarbonyl)guanidine, N1,N2-Bis(tert-butyloxycarbonyl)guanidine, tert-Butyl [N-(tert-butoxycarbonyl)carbamimidoyl]carbamate
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
98%
mp
141-144 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-10(2,3)17-8(15)13-7(12)14-9(16)18-11(4,5)6/h1-6H3,(H3,12,13,14,15,16)
InChI Key
VPWFNCFRPQFWGS-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
496871-BULK:
496871-5G:
496871-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)