Merck
439908
Sigma-Aldrich
1,3-ビス(tert-ブトキシカルボニル)-2-メチル-2-チオプソイド尿素
98%
別名:
N,N′-ジ-Boc-S-メチルイソチオ尿素, 1,3-ジ-Boc-2-メチルイソチオ尿素, N,N′-ビス(tert-ブトキシカルボニル)-S-メチルイソチオ尿素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CO2CN=C(SCH3)NHCO2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
290.38
Beilstein:
5815984
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
mp
115-121 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CS\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N/C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H22N2O4S/c1-11(2,3)17-9(15)13-8(19-7)14-10(16)18-12(4,5)6/h1-7H3,(H,13,14,15,16)
InChI Key
UQJXXWHAJKRDKY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
439908-5G:
439908-25G:
439908-VAR:
439908-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
チオ尿素 ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
T8656
チオ尿素
Liam Martin et al.
Biomacromolecules, 19(8), 3190-3200 (2018-06-12)
A range of well-defined guanidinium-rich linear polymers with demonstrable efficiency for cellular internalization were developed. A protected guanidinium-functional acrylamide monomer (di-Boc-guanidinium ethyl acrylamide, GEAdiBoc) was synthesized and then polymerized via RAFT polymerization to yield well-defined homopolymers, which were then deprotected