Merck
857297
Sigma-Aldrich
D-(+)-リボン酸 γ-ラクトン
97%
別名:
D(+)-リボノ-1,4-ラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O5
CAS番号:
分子量:
148.11
Beilstein:
82057
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
crystals
光学活性
[α]24/D +18°, c = 1 in H2O
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES記法
OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4-/m1/s1
InChI Key
CUOKHACJLGPRHD-BXXZVTAOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
キラルな非環状化合物、シクロペンテノン、オキサビシクロ環系の重要なビルディングブロックです。非線形光学材料の研究にも用いられています
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
857297-BULK:
857297-5G:
857297-100G:
857297-VAR:
857297-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemistry of Materials, 5, 802-802 (1993)
Aldrichimica Acta, 22, 49-49 (1989)
Jan-Moritz Sutter et al.
FEMS microbiology letters, 364(13) (2017-09-01)
Haloferax volcanii degrades the pentoses D-xylose and L-arabinose via an oxidative pathway to α-ketoglutarate as an intermediate. The initial dehydrogenases of the pathway, D-xylose dehydrogenase (XDH) and L-arabinose dehydrogenase (L-AraDH) catalyze the NADP+ dependent D-xylose and L-arabinose oxidation. It is
Virginie Faure et al.
Biochemical and biophysical research communications, 328(4), 1188-1195 (2005-02-15)
Free radical attack on the sugar-phosphate backbone generates oxidized apurinic/apyrimidinic (AP) residues in DNA. 2'-deoxyribonolactone (dL) is a C1'-oxidized AP site damage generated by UV and gamma-irradiation, and certain anticancer drugs. If not repaired dL produces G-->A transitions in Escherichia
B A Horenstein et al.
Biochemistry, 32(28), 7089-7097 (1993-07-20)
A new approach to understanding transition-state structure is presented which involves the sequential application of experimental and computational methods. A family of experimentally determined kinetic isotope effects is fit simultaneously in a vibrational analysis to provide a geometric model of