Merck
87741
Sigma-Aldrich
水酸化テトラメチルアンモニウム 五水和物
≥95.0% (T)
別名:
TMAH五水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)4N(OH) · 5H2O
CAS番号:
分子量:
181.23
Beilstein:
3714235
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
1.1 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (T)
フォーム
crystals
自己発火温度
878 °F
expl. lim.
36 %
不純物
≤0.1% halides (as chloride)
mp
67-70 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
官能基
amine
SMILES記法
O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.6H2O/c1-5(2,3)4;;;;;;/h1-4H3;6*1H2/q+1;;;;;;/p-1
InChI Key
MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化テトラメチルアンモニウム五水和物は高いプロトン伝導度を発揮する包接水和物です。 二酸化炭素を簡単に取り込むことができます。エネルギー装置、ガス分離、およびガス貯蔵アプリケーションのための有望な候補です。
アプリケーション
水酸化テトラメチルアンモニウム五水和物は高いプロトン伝導度を発揮する包接水和物です。 二酸化炭素を簡単に取り込むことができます。エネルギー装置、ガス分離、およびガス貯蔵アプリケーションのための有望な候補です。
水酸化テトラメチルアンモニウム五水和物は高いプロトン伝導度を発揮する包接水和物です。 二酸化炭素を簡単に取り込むことができます。エネルギー装置、ガス分離、およびガス貯蔵アプリケーションのための有望な候補です。
水酸化テトラメチルアンモニア五水和物は、シリカと(4面体)アンモニア比がわずか8.5:1であるMCM-41(mobil composition of matter No. 41)カテゴリーに属するメソポーラス分子ふるいの調製で使用される可能性があります。
注意
空気や湿度に影響を受けやすい材料であるため、充填、取扱い、および貯蔵はアルゴン下で行います!
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,thymus
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
87741-6X500G:
87741-6X100G:
87741-RSAMPLE:
87741-25G:4548173321257
87741-VAR:
87741-BULK:
87741-500G:4548173321264
87741-100G:4548173321240
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
High conductivity and phase transitions of tetramethylammonium hydroxide pentahydrate,(CH3) 4NOH? 5H2O.
Kuriyama N, et al.
Solid State Ionics, 40, 906-909 (1990)
Synthesis of a mesoporous MCM-41 material with high levels of tetrahedral aluminium.
Schmidt R, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, (12), 1493-1494 (1994)
Proton Conduction of Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate,(CH 3) 4 NOH? 5 H 2 O, and Its Application to Nickel?Metal Hydride Battery.
Kuriyama N, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 137(1), 355-356 (1990)
NMR studies of molecular motion in tetramethylammonium hydroxide pentahydrate.
Ratcliffe CI, et al.
J. Incl. Phenom. Mol. Recog. Chem., 8(1-2), 159-175 (1990)
Markus Welcker et al.
Genes & development, 27(23), 2531-2536 (2013-12-04)
The Fbw7 tumor suppressor targets a broad network of proteins for ubiquitylation. Here we show critical functions for Fbw7 dimerization in regulating the specificity and robustness of degradation. Dimerization enables Fbw7 to target substrates through concerted binding to two suboptimal