Merck
88590
Sigma-Aldrich
3,3′-チオジプロピオニトリル
≥97.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
S(CH2CH2CN)2
CAS番号:
分子量:
140.21
Beilstein:
1701139
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.499 (lit.)
n20/D 1.506
bp
191-194 °C/7 mmHg (lit.)
mp
24-25 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitrile
thioether
SMILES記法
N#CCCSCCC#N
InChI
1S/C6H8N2S/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
InChI Key
NDVLTZFQVDXFAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
383.0 °F - closed cup
引火点(℃)
195 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
88590-1KG:
88590-BULK:
88590-VAR:
88590-250G:4548174009161
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)