Merck
88670
Sigma-Aldrich
チオグリコール酸2-エチルヘキシル
≥95.0% (GC)
別名:
2-EHTG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
204.33
Beilstein:
9047474
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.461
bp
255-260 °C (lit.)
密度
0.972 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
thiol
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)CS
InChI
1S/C10H20O2S/c1-3-5-6-9(4-2)7-12-10(11)8-13/h9,13H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
OWHSTLLOZWTNTQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Ethylhexyl thioglycolate can be used:
  • In the selective extraction of indium(III) and gallium(III).
  • As a reagent in the synthesis of conjugated polymers based on thienoquinoidal building block.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
243.5 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
117.5 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
88670-500ML:
88670-BULK:
88670-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Selective extraction of indium (iii) and gallium (iii) with 2-ethylhexyl thioglycolate
Miura R, et al.
Solvent Extraction Research and Development, Japan, 24(2), 123-130 (2017)
Novel π -Conjugated Polymer Based on an Extended Thienoquinoid
Cai Y, et al.
Chemistry of Materials, 30(2), 319-323 (2018)
Neepa Choksi et al.
Cutaneous and ocular toxicology, 39(3), 180-192 (2020-06-27)
OptiSafe is an in chemico test method that identifies potential eye irritants based on macromolecular damage following test chemical exposure. The OptiSafe protocol includes a prescreen assessment that identifies test chemicals that are outside the applicability domain of the test