Merck
900336
Sigma-Aldrich
Oleic acid-d
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
9-Octadecenoic acid-d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18DH33O2
分子量:
283.47
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥97 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+1
SMILES記法
O=C(O[2H])CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i/hD
InChI Key
ZQPPMHVWECSIRJ-XVGZVJKQSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
900336-VAR:
900336-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2