同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
密度
0.910 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i11+1,12+1,16+1,17+1,18+1
InChI Key
ZQPPMHVWECSIRJ-TWKVKCSCSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
749079-VAR:
749079-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)