安全性情報
900544
Sigma-Aldrich
希土類元素ドープアップコンバージョンナノ粒子
fluorescence λem 474 nm (main peak), 10 mg/mL in toluene
別名:
CANドット® シリーズXアップブルー, NaYF4:Yb, Tm/NaYF4, アップコンバージョンナノ結晶, 発光ナノ粒子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
形状
dispersion
nanoparticles
品質水準
組成
NaYF4:Yb
Tm/NaYF4
濃度
10 mg/mL in toluene
粒径
17 nm
λmax
980 nm
蛍光検出
λem 474 nm (main peak)
λem 474 nm±15 nm
官能基
oleic acid
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
弊社のレアアースドープアップコンバージョンナノ粒子は無機フッ化物ホスト格子を有しており、近赤外(NIR :980 nm)光源で容易に励起することができます。これらの Cd不含ナノ粒子は特有の発光ピークを示し、生体標識および太陽電池効率の高い電池のスペクトルコンバーターとしての応用に適しています。
法的情報
フラウンホーファーCANは、フラウンホーファーIAPの研究部門です
CANdot is a registered trademark of Fraunhofer CAN
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
37.0 °F
引火点(℃)
2.77 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900544-BULK:
900544-VAR:
900544-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enhanced luminescence efficiency of aqueous dispersible NaYF4:Yb/Er nanoparticles and the effect of surface coating.
Ansari AA, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6, 22074-22082 (2016)
Cytotoxic effects of upconversion nanoparticles in primary hippocampal cultures.
Vedunova MV, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6, 33656-33665 (2016)
Thorben Rinkel et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(3), 1164-1167 (2015-12-04)
A new method is presented for preparing gram amounts of very small core/shell upconversion nanocrystals without additional codoping of the particles. First, ca. 5 nm β-NaYF4:Yb,Er core particles are formed by the reaction of sodium oleate, rare-earth oleate, and ammonium fluoride