Merck
900579
Sigma-Aldrich
(S)-2-Benzylpiperidine
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17N
CAS番号:
分子量:
175.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥95%
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
mp
46.2 °C
官能基
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N1[C@@H](CCCC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10H2/t12-/m0/s1
InChI Key
ITXCORRITGNIHP-LBPRGKRZSA-N
アプリケーション
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
900579-VAR:
900579-BULK:
900579-1G:
900579-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)