安全性情報
900734
Sigma-Aldrich
PbSコアタイプ量子ドット
fluorescence λem 1000 nm, 10 mg/mL in toluene
別名:
PbS QD, 蛍光ナノ結晶, 鉛スルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PbS
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
濃度
10 mg/mL in toluene
蛍光検出
λem 1000 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Pb].S
InChI
1S/Pb.H2S/h;1H2
InChI Key
MIXDRAMRMDOQJH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
弊社の硫化鉛(PbS)量子ドット(QD)のサイズは2.5~8 nmの範囲にあり、そのサイズに従って900~1600 nmで発光します。弊社のPbS QDは高量子収量で鋭い発光特性を有し、狭い蛍光バンド(半値全幅<100 nm)を示すため、太陽電池、光検出器、および赤外線発光ダイオード(LED)用途での吸光剤またはIRエミッターに適しています
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900734-VAR:
900734-BULK:
900734-5ML:4548173348308
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Highly efficient quantum dot near-infrared light-emitting diodes.
Gong X, et al.
Nature Photonics, 10, 253-257 (2016)
Gerasimos Konstantatos et al.
Nature nanotechnology, 5(6), 391-400 (2010-05-18)
The detection of photons underpins imaging, spectroscopy, fibre-optic communications and time-gated distance measurements. Nanostructured materials are attractive for detection applications because they can be integrated with conventional silicon electronics and flexible, large-area substrates, and can be processed from the solution
Xinzheng Lan et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 28(2), 299-304 (2015-11-19)
A solution-based passivation scheme is developed featuring the use of molecular iodine and PbS colloidal quantum dots (CQDs). The improved passivation translates into a longer carrier diffusion length in the solid film. This allows thicker solar-cell devices to be built
資料
オプトエレクトロニクスや太陽電池への応用が期待されている、非カドミウム系量子ドット(ペロブスカイトおよびPbS)についてご紹介します。
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
Colloidal quantum dots have a variety of potential applications ranging from bio-imaging, lighting, and displays to solar cells and security tags.
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.