Merck
901189
Sigma-Aldrich
Digoxin-21,21,22-d3
≥95 atom % D, ≥90% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41D3H61O14
CAS番号:
分子量:
783.96
UNSPSCコード:
12352005
同位体純度
≥95 atom % D
アッセイ
≥90% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]1(O[C@]2([H])[C@](C([H])([H])[H])([H])O[C@](O[C@@]3([H])[C@](O[H])([H])C([H])([H])[C@@](O[C@]4([H])C([H])([H])[C@](C([H])([H])C([H])([H])[C@]5([H])[C@]6([H])C([H])([H])[C@](O[H])([H])[C@@]7(C([H])([H])[H])[C@]5(O[H])C([H])([H])C([H])([H])[C@]7([H]
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
901189-VAR:
901189-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)