Merck
901586
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric acid solution
1.0 M in toluene
別名:
2-Oxobutanoic acid, 2-Oxobutyric acid, Propionylformic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H6O3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
濃度
1.0 M in toluene
屈折率
n/D 1.490
密度
0.878 g/mL
官能基
carboxylic acid
ketone
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
InChI Key
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Building block offered as a solution in toluene for more convenient handling
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
47.3 °F
引火点(℃)
8.5 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901586-BULK:
901586-25ML:
901586-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)