形状
nanofiber
品質水準
ファイバー直径
800-1200 nm , structure: amorphous
Length: continuous fibers
表面積
600-900 m2/g
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Silica dioxide- sorbent nanofibers can absorb significantly more water than commercially available silicagel of the same mesoporous character. Applications include adsorbent of water and other polar sorbents, catalyst carrier, filtration, separation, li-ion battery separators, and sensors.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Jan Code
912492-10G:
912492-BULK:
912492-VAR:
912492-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.