Merck
922587
Sigma-Aldrich
Silicon Dioxide (Silica) - Nanofibers
diam. × L ~425 nm (±50 nm) × infinity
別名:
Nanofibrous inorganic powder, SiO2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
直径× L
~425 nm (±50 nm) × infinity
品質水準
SMILES記法
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Silica nanofibers are yielded through a novel ac electrospinning process resulting in extraordinary aspect ratios, consistent purity, and consistent certification of form parameters that are difficult if not impossible to achieve using other nanofiber production methods. Potential applications include filtration membranes and catalyst support.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
922587-5G:
922587-VAR:
922587-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)