Merck
913502
Sigma-Aldrich
Si-OMeTPA
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C80H72N4O8Si
分子量:
1245.54
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
UV吸収
λ: 221 nm Amax
λ: 313 nm Amax
アプリケーション
This is a dopant free, high-performance hole transport material having outstanding performance compared to SpiroMeOTAD.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
913502-500MG:
913502-BULK:
913502-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Severin N Habisreutinger et al.
The journal of physical chemistry letters, 5(23), 4207-4212 (2015-08-19)
Here, we report the use of polymer-wrapped carbon nanotubes as a means to enhance charge extraction through undoped spiro-OMeTAD. With this approach a good solar cell performance is achieved without the implementation of conventional doping methods. We demonstrate that a
Dopant-Free Planar n-i-p Perovskite Solar Cells with Steady-State Efficiencies Exceeding 18%
S N Habisreutinger, et al.
ACS Energy Letters, 2, 622-622 (2017)
資料
メルクのSpiro-MeOTAD製品「SHT-263 Solarpur®」は、世界中で広く使用されているペロブスカイト太陽電池用正孔輸送材料です。
関連コンテンツ
有機無機ハライドペロブスカイトは、新規光吸収材料として注目されています。ペロブスカイト太陽電池は、塗布による作製が可能なため低コストでの製造が期待され、フレキシブルで軽量な太陽電池の実現に向けた研究が盛んにおこなわれています。
ペロブスカイト太陽電池の概要について、グレッツェル教授にレビューしていただきました。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、過去数年間でその太陽光変換効率は急激に上昇し、今一番注目されている技術の一つです。