安全性情報
916056
Sigma-Aldrich
Platinum nanospheres
citrate functionalized, 5 nm diameter, 0.05 mg/mL (2 mM aqueous sodium citrate buffer)
別名:
Platinum nanoparticles, PtNP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pt
CAS番号:
分子量:
195.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.23
フォーム
nanospheres
品質水準
濃度
0.05 mg/mL (2 mM aqueous sodium citrate buffer)
直径
5 nm
官能基
citrate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Platinum nanoparticles have many applications ranging from the automotive, chemical, and biomedical industries.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
916056-100ML:
916056-VAR:
916056-BULK:
916056-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pt-based composite nanoparticles for magnetic, catalytic, and biomedical applications.
Liu Y, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21, 12579-12587 (2011)
Deborah Pedone et al.
Chemical Society reviews, 46(16), 4951-4975 (2017-07-12)
Oxidative stress-dependent inflammatory diseases represent a major concern for the population's health worldwide. Biocompatible nanomaterials with enzymatic properties could play a crucial role in the treatment of such pathologies. In this respect, platinum nanoparticles (PtNPs) are promising candidates, showing remarkable
Recent Advances in FePt Nanoparticles for Biomedicine.
Shi Y, et al.
Journal of Nanomaterials, 2015, 1-13 (2015)
資料
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.
Dr. David Medina Cruzらが、血糖値のより精密な測定と監視を可能にする、貴金属系二元金属ナノ粒子(BMNP:bimetallic nanoparticle)の進展について紹介します。Ag-Au、Ag-Pt、Ag-Pd、Au-Ptなどの酵素フリーの銀および金ナノ粒子の利用と、その構造がバイオセンサ検出にどう役立つかを中心に解説します。