Merck
918873
Sigma-Aldrich
エタノール-d6
reagent grade, ≥98 atom % D, 95% in D2O
別名:
エチル-d5 アルコール-d, エチルアルコール-d6, ヘキサデューテロエタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD2OD
CAS番号:
分子量:
52.11
Beilstein:
1699096
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
グレード
reagent grade
同位体純度
≥98 atom % D
濃度
95% in D2O
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
918873-BULK:
918873-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)