安全性情報
919047
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
oleic acid functionalized, fluorescence λem 500 nm, 5 mg/mL in toluene
別名:
Fluorescent nanocrystals, QDs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CdSe/ZnS
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
濃度
5 mg/mL in toluene
蛍光検出
FWHM 20-28 nm
λem 500 nm
, quantum yield ≥70%
官能基
oleic acid
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Surface ligand: Oleic Acid
アプリケーション
CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid in water.The unique size and composition tunable electronic property of these very small, semiconducting quantum dots make them very appealing for a variety of applications and new technologies. Applications include biomedical imaging and sensing, diagnostics, displays and photovoltaics.
注意
Do not freeze.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
919047-VAR:
919047-10MG:
919047-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bioconjugation of quantum dots: Review & impact on future application
Foubert A, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 83, 31-48 (2016)
Jun Yao et al.
Acta biomaterialia, 74, 36-55 (2018-05-08)
According to recent research, nanotechnology based on quantum dots (QDs) has been widely applied in the field of bioimaging, drug delivery, and drug analysis. Therefore, it has become one of the major forces driving basic and applied research. The application
資料
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.
Colloidal quantum dots have a variety of potential applications ranging from bio-imaging, lighting, and displays to solar cells and security tags.