アプリケーション
Tin(IV) oxide (SnO2) nanosheets are an attractive choice for creating stable and high-performance perovskite solar cells due to its wide bandgap, increased electron mobility, and high stability. SnO2 has a higher bandgap (at 3.8 eV), and the conduction band edge exhibits a 300 mV positive shift compared to TiO2, which results in lower photocatalytic activity and higher device stability. The charge mobility of SnO2 is almost two orders of magnitude higher than that of TiO2 and has a lower trap density than TiO2. Finally, SnO2 nanosheets materials have an advantage over typical TiO2 materials in flexible and low-temperature applications.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
920169-BULK:
920169-10ML:
920169-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Low-temperature SnO2-based electron selective contact for efficient and stable perovskite solar cells.
Journal of Material Chemistry A, 3, 10837-10844 (2015)
Mesoporous SnO2 nanoparticle films as electrontransporting material in perovskite solar cells
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 28424-28424 (2015)
Nature communications, 6, 8834-8834 (2015-11-06)
The extension of the light absorption of photovoltaics into the near-infrared region is important to increase the energy conversion efficiency. Although the progress of the lead halide perovskite solar cells is remarkable, and high conversion efficiency of >20% has been
関連コンテンツ
ペロブスカイト太陽電池の概要について、グレッツェル教授にレビューしていただきました。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、過去数年間でその太陽光変換効率は急激に上昇し、今一番注目されている技術の一つです。