Merck
924547
Sigma-Aldrich
α -Nitrotoluene
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO2
CAS番号:
分子量:
137.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
密度
1.654 g/mL (lit.)
官能基
amine
nitro
phenyl
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C7H7NO2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI Key
VLZLOWPYUQHHCG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
924547-VAR:
924547-BULK:
924547-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)