Merck
927082
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(Cy-BQ)
greener alternative
≥95%
別名:
(1,5-cyclooctadiene)([1,1′:4′,1″-tercyclohexane]-3′,6′-diene-2′,5′-dione)nickel(0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H36NiO2
分子量:
439.26
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
フォーム:
powder
アッセイ:
≥95%
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
Ni(COD)(Cy-BQ) is a bench-stable 18-electron nickel–olefin complex that can be used for a variety of reactions.
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: A Practical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
927082-BULK:
927082-100MG:
927082-VAR:
927082-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)