Merck
931004
Sigma-Aldrich
9-(3′-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)biphenyl-3-yl)-9H-carbazole
≥99% (HPLC)
別名:
Cz-m2Ph-TRZ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H26N4
CAS番号:
分子量:
550.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.23
グレード
sublimed grade
品質水準
詳細
T1 = 2.81 eV
アッセイ
≥99% (HPLC)
λmax
280 nm±10 nm in toluene
軌道エネルギー
HOMO 6.08 eV 
LUMO 3.28 eV 
アプリケーション
It′s popularly used in OLEDs as a host TADF material, contributing to increased efficiency (exciplex efficient emitter) and long lifetime OLED device.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
931004-250MG:
931004-BULK:
931004-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Dongdong Zhang et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(6), 3825-3832 (2016-01-23)
Exciplex forming cohosts have been widely adopted in phosphorescent organic light-emitting diodes (PHOLEDs), achieving high efficiency with low roll-off and low driving voltage. However, the influence of the exciplex-forming hosts on the lifetimes of the devices, which is one of
High Efficiency Exciplex Emitters Using Donor?Acceptor Type Acceptor Material.
Seok O C, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 119(39), 22618?22624-22618?22624 (2015)