グレード
sublimed grade
品質水準
詳細
μh ≈ 1.0 x 10-5 cm2 V−1 s−1
μe ≈ 1.0 x 10-5 cm2 V−1 s−1
アッセイ
≥99% (HPLC)
損失
0.5% TGA, > 370 °C (weight loss)
溶解性
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
蛍光検出
λem 410 nm±10 nm in dichloromethane
軌道エネルギー
HOMO 6.05 eV
LUMO 2.56 eV
λ
in dichloromethane
UV吸収
λ: 239 nm±5 nm Amax
λ: 292 nm±5 nm Amax
SMILES記法
C1(C2=CC=CC(N3C(C=CC=C4)=C4C5=C3C=CC=C5)=C2)=NC(C6=CC(N7C(C=CC=C8)=C8C9=C7C=CC=C9)=CC=C6)=CC=C1
InChI
1S/C41H27N3/c1-5-22-38-32(16-1)33-17-2-6-23-39(33)43(38)30-14-9-12-28(26-30)36-20-11-21-37(42-36)29-13-10-15-31(27-29)44-40-24-7-3-18-34(40)35-19-4-8-25-41(35)44/h1-27H
InChI Key
UFWDOFZYKRDHPB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
932051-BULK:
932051-VAR:
932051-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)