Merck
A12801
Sigma-Aldrich
2-アセチル安息香酸
99%
別名:
3-ヒドロキシ-3-メチルフタリド, アセトフェノン-2-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8O3
CAS番号:
分子量:
164.16
Beilstein:
1210557
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
115-117 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
QDAWXRKTSATEOP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A12801-5G:
A12801-VAR:
A12801-25G:
A12801-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, 43-43 (1977)
Yashpal S Chhonker et al.
Biomedical chromatography : BMC, 30(3), 466-473 (2015-08-01)
The interest in therapeutic drug monitoring has increased over the last few years. Inter- and intra-patient variability in pharmacokinetics, plasma concentration related toxicity and success of therapy have stressed the need of frequent therapeutic drug monitoring of the drugs. A