Merck
A16807
Sigma-Aldrich
3-アセチルインドール
98%
別名:
3-インドリルメチルケトン, NSC 47180, NSC 58084
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO
CAS番号:
分子量:
159.18
Beilstein:
122579
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
mp
188-192 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO/c1-7(12)9-6-11-10-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3
InChI Key
VUIMBZIZZFSQEE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 抗腫瘍剤であるインドール誘導体
  • エンドセリン1アンタゴニスト
  • 抗腫瘍活性を有するRNAポリメラーゼIIのC末端ドメインのインヒビターであるオンクラシン1誘導体
  • C型肝炎NS3/4Aセリンプロテアーゼのインヒビター
  • MDR Staphylococcus aureus株に対する抗菌薬
  • 抗マラリア薬
  • 抗ウシウイルス性下痢ウイルス(BVDV)薬
  • HIV-1インテグラーゼインヒビター
  • TNF-αサイトカイン放出に関係するNF-κB転写調節のインヒビター
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A16807-500G:
A16807-5G:
A16807-25G:
A16807-BULK:
A16807-1G:
A16807-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zong-ying Liu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(15), 4167-4170 (2009-06-16)
A novel series of 1-(benzo[b]thiophen-2-yl)ethanone analogues were prepared and evaluated for enhancing BMP-2 expression. Compounds 1-5, 7, 8, 12, 13 and 16, with upregulation rate values of 35.6%, 27.9%, 39.8%, 32.0%, 37.1%, 30.2%, 28.0%, 33.5%, 22.8% and 27.3% in vitro