Merck
A26403
Sigma-Aldrich
アジピン酸モノ-メチル
99%
別名:
アジピン酸モノメチル, アジピン酸モノメチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2C(CH2)4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
160.17
Beilstein:
1766411
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
162 °C/10 mmHg (lit.)
mp
7-9 °C (lit.)
密度
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
UOBSVARXACCLLH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A26403-25G:
A26403-5G:
A26403-500G:
A26403-VAR:
A26403-100G:
A26403-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)