Merck
638560
Sigma-Aldrich
Methyl adipoyl chloride
97%
別名:
Adipic acid monomethyl ester chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCO(CH2)4COCl
CAS番号:
分子量:
178.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4470 (lit.)
bp
76 °C/0.8 mmHg (lit.)
密度
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
ester
SMILES記法
COC(=O)CCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C7H11ClO3/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3
InChI Key
HDLGIEZOMYJKAK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
638560-25G:
638560-VAR:
638560-BULK:
638560-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Viviana Pardo-Jiménez et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(4) (2019-02-23)
New histone deacetylases (HDAC) inhibitors with low toxicity to non-cancerous cells, are a prevalent issue at present because these enzymes are actively involved in fibrotic diseases. We designed and synthesized a novel series of thiazolyl-coumarins, substituted at position 6 (R