Merck
M35355
Sigma-Aldrich
グルタル酸モノメチルエステルクロリド
98%
別名:
4-(クロロホルミル)酪酸メチル, 5-クロロ-5-オキソ吉草酸メチル, メチルグルタリルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCO(CH2)3COOCH3
CAS番号:
分子量:
164.59
Beilstein:
1762383
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
110 °C/17 mmHg (lit.)
密度
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3
InChI Key
JCAZSWWHFJVFPP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M35355-BULK:
M35355-10G:
M35355-VAR:
M35355-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)