Merck
G4608
Sigma-Aldrich
塩化グルタリル
97%
別名:
1,3-Bis(Chlorocarbonyl)propane, 1,5-Pentanedioyl chloride, 5-Chloro-5-oxopentanoyl chloride, Glutaric acid dichloride, Glutaroyl chloride, Glutaroyl dichloride, Glutaryl dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCO(CH2)3COCl
CAS番号:
分子量:
169.01
Beilstein:
1363191
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
216-218 °C (lit.)
密度
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=O)CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H6Cl2O2/c6-4(8)2-1-3-5(7)9/h1-3H2
InChI Key
YVOFTMXWTWHRBH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
G4608-25G:
G4608-100G:
G4608-1KG:
G4608-VAR:
G4608-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)