Merck
301477
Sigma-Aldrich
Tri(ethylene glycol) bis(chloroformate)
96%
別名:
Triethylene glycol bischloroformate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(ClCO2CH2CH2OCH2)2
CAS番号:
分子量:
275.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
0.09 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
密度
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)OCCOCCOCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C8H12Cl2O6/c9-7(11)15-5-3-13-1-2-14-4-6-16-8(10)12/h1-6H2
InChI Key
IFOIGJKHVZBFPR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Tailoring the Surface Chemistry of PEDOT: PSS to Promote Supported Lipid Bilayer Formation: Details the method of using tri(ethylene glycol) bis(chloroformate) in surface chemistry applications (K Kallitsis et al., 2023).
  • Combinations of dual-function azide-containing crosslinkers with CH insertion capabilities for polymeric elastomers with improved adhesion properties: Discusses the preparation and application of tri(ethylene glycol)diazidoformate starting from tri(ethylene glycol)bis(chloroformate) (DW Jung et al., 2022).
  • Preparation of polypropylene with strain hardening characteristics via the noncatalytic C-H insertion of azidoformate: Explores the reaction process involving tri(ethylene glycol) bis(chloroformate) (SY Kim et al., 2022).
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
301477-5G:
301477-VAR:
301477-BULK:
301477-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)