Merck
M1601
Sigma-Aldrich
マロニルクロリド
97%
別名:
マロニルジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2(COCl)2
CAS番号:
分子量:
140.95
Beilstein:
774044
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
53-55 °C/19 mmHg (lit.)
密度
1.449 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C3H2Cl2O2/c4-2(6)1-3(5)7/h1H2
InChI Key
SXYFKXOFMCIXQW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
マロニルクロリドは以下の合成の反応試薬として用いることができます:
  • シクロピアミド A やスペラジン E などの四環系コアを持つアルカロイド
  • TTF-ベースのジヒドロキシモノマーとの縮重合による 6-テトラチアフルバレン(TTF)ポリマー
  • 分子層堆積による N-ドープされた TiO2 フィルム
  • アリールプロピンアミドとの反応によるアルキン置換 1,3-オキサジン
また、アニオン性重合によるブロックコポリマーの合成にカップリング試薬として用いることができます。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M1601-5G:
M1601-100G:
M1601-BULK:
M1601-5KG:
M1601-25G:
M1601-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Total synthesis of cyclopiamide A and speradine E
Nakhla MC, et al.
Tetrahedron, 74(38), 5085-5088 (2018)
Synthesis and Characterization of a Tetrathiafulvalene-Based Polymer
Lee SH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 33(5), 1451-1456 (2012)
Mechanistic Pathway for the Formation of Radial Polystyrenes Using Diacyl Chloride
Kumar S, et al.
Macromolecules, 45(6), 2675-2681 (2012)
Preparation of Arylpropynamides and Their Reaction with Malonyl Acid Derivatives
Petina OA, et al.
Synthesis, 45(06), 803-809 (2013)
Nanoporous Nitrogen-Doped Titanium Dioxide with Excellent Photocatalytic Activity under Visible Light Irradiation Produced by Molecular Layer Deposition
Chen C, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 125(35), 9366-9370 (2013)