Merck
299693
Sigma-Aldrich
アゼライン酸ジクロリド
98%
別名:
アゼラオイルクロリド, ノナンジオイルクロリド, ノナンジオイルジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClOC(CH2)7COCl
CAS番号:
分子量:
225.11
Beilstein:
1365424
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.467 (lit.)
bp
166 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
ClC(=O)CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C9H14Cl2O2/c10-8(12)6-4-2-1-3-5-7-9(11)13/h1-7H2
InChI Key
HGEVGSTXQGZPCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Azelaic acid dichloride (Azelaoyl chloride) was used in synthesis of:
  • series of electrochromic polyamides (alternating copolymers)
  • 1,9-diphenylnonane-1,9-dione
  • 1,9-di(4-butylphenyl)nonane-1,9-dione
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
299693-25G:
299693-5G:
299693-BULK:
299693-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Soluble nickel bis (dithiolene) oligomers for third-order non-linear optical studies.
Callum AS.
Journal of Materials Chemistry, 4(8), 1233-1237 (1994)
Synthesis and Characterization of Electrochromic Polyamides with Well-Defined Molecular Structures and Redox Properties.
Gao J, et al.
Advances in Functional Materials, 14(6), 537-543 (2004)