Merck
A4505
Sigma-Aldrich
五ホウ酸アンモニウム 八水和物
≥99%
別名:
Ammonium borate tetrahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)B5O8 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
272.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
SMILES記法
B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].O.O.O.O
InChI
1S/5BO3.9H3N.4H2O/c5*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;9*1H3;4*1H2/q5*-3;;;;;;;;;;;;;/p+9
InChI Key
OJAJAQRDJBKPPU-UHFFFAOYSA-W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A4505-1KG:
A4505-BULK:
A4505-2.5KG:
A4505-VAR:
A4505-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yoshifumi S Hirokawa et al.
Experimental and molecular pathology, 117, 104542-104542 (2020-09-25)
SOX11 is a transcription factor in the SOX family of genes that regulate multiple cellular events by influencing the expression of key genes in developmental, physiological, and tumorigenic cells. To elucidate the role of SOX11 in prostate cancer cells, PC-3
Nancy R Graham et al.
Clinical & translational immunology, 9(10), e1189-e1189 (2020-10-20)
There is an incomplete understanding of the host humoral immune response to severe acute respiratory syndrome (SARS)-coronavirus (CoV)-2, which underlies COVID-19, during acute infection. Host factors such as age and sex as well as the kinetics and functionality of antibody