Merck
ACE6893027
Ace receiving flask for rotary evaporators, graduated, round bottom
size 2000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
ジョイント
joint 35/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 6893-27
サイズ
2000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Graduated, round bottom receiving flask for use with all rotary evaporators. 35/20 spherical outer joint will also mate to 35/25 ball joints. 250 mL and 500 mL size graduated in 10 mL increments, 1000 mL and 2000 mL in 100 mL increments.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)