Merck
Z682160
Aldrich® ストップコックのみ、インレットフィード付き、コンデンサ"C"および"CR"アセンブリ用
vented, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint ST/NS19/38
メーカー/製品名
Büchi equivalent, 40627
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ALDRICHストップコックは、ALDRICHコンデンサー"C"および"CR"アセンブリにフィットします。
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)