solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
L × W
5 cm × 5 cm
厚さ
10 μm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for use as Proton-Exchange Membranes (Fuel-Cell Membranes). Click here for more information.
アプリケーション
XION Composite PENTION Membranes are ultra-thin, ultra-strong, and provide ultra-high performance while demonstrating highly stable performance as reinforced anion exchange membranes (AEM). The ionomer structure contains a poly(norbornene) backbone with quaternary ammonium functional groups. A reinforcement layer is integrated into the structure of the membrane to provide enhanced mechanical properties. The enhanced mechanical properties as free-standing membranes, providing higher ionic conductance without sacrificing strength. Applications for XION Composite PENTION Membranes include fuel cells, electrolysis, and flow batteries.
法的情報
Product of Xergy
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AEM2B1022-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)