安全性情報
GF00075563
Polyphenyleneoxide
(PPO ), (ppo (modified), ppe (modified)), rod, diam. 30 mm, L 100 mm, pale gray
別名:
PH307930
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 000-755-63
L
100 mm
直径
30 mm
pale gray
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF00075563-2EA:
GF00075563-1EA:
GF00075563-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)