安全性情報
GF54425167
Polyphenyleneoxide
PPO, PPO (modified), PPE (modified), sheet, thickness 6 mm, size 100 × 100 mm, pale gray
別名:
PH303060
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 544-251-67
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
6 mm
pale gray
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF54425167-5EA:
GF54425167-2EA:
GF54425167-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)