Merck
ALD00162
Sigma-Aldrich
Cyclopropanesulfonyl fluoride
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5FO2S
CAS番号:
分子量:
124.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n/D 1.407
密度
1.310 g/L at 25 °C
SMILES記法
FS(C1CC1)(=O)=O
InChI
1S/C3H5FO2S/c4-7(5,6)3-1-2-3/h3H,1-2H2
InChI Key
XPOPREDCDIARJH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
148.0 °F
引火点(℃)
64.44 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
ALD00162-VAR:
ALD00162-BULK:
ALD00162-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
This article details the latest progress in synthesizing alkylsulfonyl fluorides through different approaches that utilize photoredox catalysis, electrocatalysis, transition-metal catalysis, and organocatalysis. The alkylsulfonyl fluorides thus prepared could be utilized further in sulfur(VI) fluoride exchange (SuFEx) click reactions.
関連コンテンツ
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.