アッセイ
96%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n20/D 1.435
密度
1.290 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O=S(CCOCC#C)(F)=O
InChI
1S/C5H7FO3S/c1-2-3-9-4-5-10(6,7)8/h1H,3-5H2
InChI Key
HVQHLNVMEKMUEA-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00024-1G:
ALD00024-BULK:
ALD00024-VAR:
ALD00024-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)